Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNOT7 Protein
A cDNA sequence encoding the CNOT7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CNOT7 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947358
|
enQuireBio™
QP11468-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937358
|
enQuireBio™
QP11468-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927358
|
enQuireBio™
QP11468-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CNOT7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
CNOT7 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPAATVD HSQRICEVWA CNLDEEMKKI RQVIRKYNYV AMDTEFPGVV ARPIGEFRSN ADYQYQLLRC NVDLLKIIQL GLTFMNEQGE YPPGTSTWQF NFKFNLTEDM YAQDSIELLT TSGIQFKKHE EEGIETQYFA ELLMTSGVVL CEGVKWLSFH SGYDFGYLIK ILTNSNLPEE ELDFFEILRL FFPVIYDVKY LMKSCKNLKM FFEDHIDDAK YCGHLYGLGS GSSYVQNGTG NAYEEEASKQ S | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |