Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C1q subcomponent subunit A Protein
Code produit. 15967369
100 μg, 100µg
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Complement C1q subcomponent subunit A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_031598.2
Identification génétique (Entrez) 12259
Nom Complement C1q subcomponent subunit A Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) C1QA
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence EDVCRAPNGK DGAPGNPGRP GRPGLKGERG EPGAAGIRTG IRGFKGDPGE SGPPGKPGNV GLPGPSGPLG DSGPQGLKGV KGNPGNIRDQ PRPAFSAIRQ NPMTLGNVVI FDKVLTNQES PYQNHTGRFI CAVPGFYYFN FQVISKWDLC LFIKSSSGGQ PRDSLSFSNT NNKGLFQVLA GGTVLQLRRG DEVWIEKDPA KGRIYQGTEA DSIFSGFLIF PSA
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C1q subcomponent subunit A Protein >