Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CTSB Protein
A cDNA sequence encoding the CTSB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 13030 |
---|---|
Nom | CTSB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Ctsb |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944268
|
enQuireBio™
QP10566-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934268
|
enQuireBio™
QP10566-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924268
|
enQuireBio™
QP10566-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
13030 | |
Research Use Only | |
Ctsb | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
HDKPSFHPLS DDLINYINKQ NTTWQAGRNF YNVDISYLKK LCGTVLGGPK LPGRVAFGED IDLPETFDAR EQWSNCPTIG QIRDQGSCGS CWAFGAVEAI SDRTCIHTNG RVNVEVSAED LLTCCGIQCG DGCNGGYPSG AWSFWTKKGL VSGGVYNSHV GCLPYTIPPC EHHVNGSRPP CTGEGDTPRC NKSCEAGYSP SYKEDKHFGY TSYSVSNSVK EIMAEIYKNG PVEGAFTVFS DFLTYKSGVY KHEAGDMMGG HAIRILGWGV ENGVPYWLAA NSWNLDWGDN GFFKILRGEN HCGIESEIVA GIPRTDQYWG RFLEHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
CTSB Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 2,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1pmole of Z-Arg-Arg-AMC to Z-Arg-Arg and AMC per minute at pH 6.0 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
CTSB protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |