Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cyclophilin B Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 19035 |
---|---|
Nom | Cyclophilin B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Ppib |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934278
|
enQuireBio™
QP10569-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914278
|
enQuireBio™
QP10569-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924278
|
enQuireBio™
QP10569-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
19035 | |
Research Use Only | |
Ppib | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNDKKKG PKVTVKVYFD LQIGDESVGR VVFGLFGKTV PKTVDNFVAL ATGEKGFGYK NSKFHRVIKD FMIQGGDFTR GDGTGGKSIY GERFPDENFK LKHYGPGWVS MANAGKDTNG SQFFITTVKT SWLDGKHVVF GKVLEGMDVV RKVESTKTDSRDKPLKDVII VDSGKIEVEK PFAIAKE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Cyclophilin B Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 1,000 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmole of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris€“HCl pH 8.0 using chymotrypsin. | |
Mouse | |
His | |
Cyclophilin B protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |