Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Desmoglein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Desmoglein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_085099.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 13512 |
Nom | Desmoglein-3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948889
|
enQuireBio™
QP5951-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988889
|
enQuireBio™
QP5951-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958889
|
enQuireBio™
QP5951-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978889
|
enQuireBio™
QP5951-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998889
|
enQuireBio™
QP5951-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968889
|
enQuireBio™
QP5951-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_085099.2 | |
Desmoglein-3 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13512 | |
Research Use Only | |
Dsg3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EWVKFAKPCR EREDNSRRNP IAKITSDFQK NQKITYRISG VGIDQPPFGI FVVDPNNGDI NITAIVDREE TPSFLITCRA LNALGQDVER PLILTVKILD VNDNPPIFSQ TIFKGEIEEN SASNSLVMIL NATDADEPNH MNSKIAFKIV SQEPAGMSMF LISRNTGEVR TLTSSLDREQ ISSYHLVVSG ADNDGTGLST QCECSIKIKD VNDNFPVLRE SQYSARIEEN TLNAELLRFQ VTDWDEEYTD NWLAVYFFTS GNEGNWFEIE TDPRTNEGIL KVVKALDYEQ VQSMQFSIAV RNKAEFHQSV ISQYRVQSTP VTIQVIDVRE GISFRPPSKT FTVQRGVSTN KLVGYILGTY QATDEDTGKA ASSVRYVLGR NDGGLLVIDS KTAQIKFVKN IDRDSTFIVN KTISAEVLAI DENTGKTSTG TIYVEVPSFN ENCPSVVLEK KDICTSSPSV TLSVRTLDRG KYTGPYTVSL EEQPLKLPVM WTITTLNATS ALLQAQQQVS PGVYNVPVIV KDNQDGLCDT PESLTLTVCQ CDDRSMCRAP IPSREPNTYG ESSWRLGP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |