Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF16 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | FGF16 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958648
|
enQuireBio™
QP11871-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948648
|
enQuireBio™
QP11871-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938648
|
enQuireBio™
QP11871-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FGF16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
FGF-16 0.2microm filtered solution containing 20mM Tris-HCl, pH 9.0, 1M NaCl, 0.02% Tween-20 and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEVGGVFAS LDWDLHGFSS SLGNVPLADS PGFLNERLGQ IEGKLQRGSP TDFAHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT VHGTRHDHSR FGILEFISLA VGLISIRGVD SGLYLGMNER GELYGSKKLT RECVFREQFE ENWYNTYAST LYKHSDSERQ YYVALNKDGS PREGYRTKRH QKFTHFLPRP VDPSKLPSMS RDLFRYR | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |