Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FLT3L / Flt3 ligand Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 5365.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_038548.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14256 |
Nom | FLT3L / Flt3 ligand Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936059
|
enQuireBio™
QP5405-2ug |
2 μg |
107.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15916059
|
enQuireBio™
QP5405-10ug |
10 μg |
252.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15906059
|
enQuireBio™
QP5405-100ug |
100 μg |
700.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15946059
|
enQuireBio™
QP5405-500ug |
500 μg |
3285.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15926059
|
enQuireBio™
QP5405-1mg |
1 mg |
5365.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_038548.3 | |
FLT3L / Flt3 ligand Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the OCI-AML5 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
14256 | |
Research Use Only | |
Flt3l | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTPDCYFSHS PISSNFKVKF RELTDHLLKD YPVTVAVNLQ DEKHCKALWS LFLAQRWIEQ LKTVAGSKMQ TLLEDVNTEI HFVTSCTFQP LPECLRFVQT NISHLLKDTC TQLLALKPCI GKACQNFSRC LEVQCQPDSS TLLPPRSPIA LEATELPEPR PRQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |