missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Frataxin, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Frataxin, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032070.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14297 |
Nom | Frataxin, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_032070.1 | |
Frataxin, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14297 | |
Research Use Only | |
Fxn | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LGTLDNPSSL DETAYERLAE ETLDSLAEFF EDLADKPYTL EDYDVSFGDG VLTIKLGGDL GTYVINKQTP NKQIWLSSPS SGPKRYDWTG KNWVYSHDGV SLHELLAREL TKALNTKLDL SSLAYSGKGT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |