Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDA Protein
A cDNA sequence encoding the GDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | GDA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 4,000 pmol/min/ug, and is defined asthe amount of enzyme that convert guanine to xanthine per minute at pH 8.0 at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924458
|
enQuireBio™
QP10627-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944458
|
enQuireBio™
QP10627-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934458
|
enQuireBio™
QP10627-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GDA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCAARTP PLALVFRGTF VHSTWTCPME VLRDHLLGVS DSGKIVFLEE SSQQEKLAKE WCFKPCEIRE LSHHEFFMPG LVDTHIHAPQ YAFAGSNVDL PLLEWLNKYT FPTEQRFRST DVAEEVYTRV VRRTLKNGTT TACYFGTIHT DSSLILAEIT DKFGQRAFVG KVCMDLNDTV PEYKETTEES VKETERFVSE MLQKNYPRVK PIVTPRFTLS CTETLMSELG NIAKTHDLYI QSHISENREE IEAVKSLYPS YKNYTDVYDK NNLLTNKTVM AHGCYLSEEE LNIFSERGAS IAHCPNSNLS LSSGLLNVLE VLKHKVKIGL GTDVAGGYSY SMLDAIRRAV MVSNVLLINK VNEKNLTLKE VFRLATLGGS QALGLDSEIG NFEVGKEFDA LLINPRASDS PIDLFYGDFV GDISEAVIQK FLYLGDDRNI EEVYVGGKQV VPFSSSV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 4,000 pmol/min/ug, and is defined asthe amount of enzyme that convert guanine to xanthine per minute at pH 8.0 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
GDA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol . |