Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDF15 Protein
A cDNA sequence encoding the GDF15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | GDF15 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928898
|
enQuireBio™
QP11948-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15918898
|
enQuireBio™
QP11948-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15908898
|
enQuireBio™
QP11948-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
GDF15 Protein | |
His | |
Mouse | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Gdf15 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAHAHPR DSCPLGPGRC CHLETVQATL EDLGWSDWVL SPRQLQLSMC VGECPHLYRS ANTHAQIKAR LHGLQPDKVP APCCVPSSYT PVVLMHRTDS GVSLQTYDDL VARGCHCA | |
23886 |