missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDNF Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001288261.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14573 |
Nom | GDNF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996139
|
enQuireBio™
QP5446-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976139
|
enQuireBio™
QP5446-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966139
|
enQuireBio™
QP5446-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906149
|
enQuireBio™
QP5446-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986139
|
enQuireBio™
QP5446-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001288261.1 | |
GDNF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Bioactivity of recombinant GDNF is confirmed by C6 cell proliferation assay (see figure). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
14573 | |
Research Use Only | |
GDNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPDKQAALP RRENRNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCESAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDNLV YHILRKHSAK RCGCI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |