missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GMFB Protein
A cDNA sequence encoding the GMFB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Nom | GMFB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999058
|
enQuireBio™
QP12003-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979058
|
enQuireBio™
QP12003-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989058
|
enQuireBio™
QP12003-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GMFB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
The GMF-beta protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SESLVVCDVA EDLVEKLRKF RFRKETHNAA IIMKIDKDER LVVLDEELEGVSPDELKDEL PERQPRFIVY SYKYQHDDGR VSYPLCFIFS SPVGCKPEQQMMYAGSKNKL VQTAELTKVF EIRNTEDLTE EWLREKLGFF H | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |