Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanylate cyclase activator 2B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032217.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14916 |
Nom | Guanylate cyclase activator 2B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16091050
|
enQuireBio™
QP6134-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031060
|
enQuireBio™
QP6134-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16001060
|
enQuireBio™
QP6134-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021060
|
enQuireBio™
QP6134-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041060
|
enQuireBio™
QP6134-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16011060
|
enQuireBio™
QP6134-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_032217.2 | |
Guanylate cyclase activator 2B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14916 | |
Research Use Only | |
Guca2b | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VYIKYHGFQV QLESVKKLNE LEEKEMSNPQ PRRSGLLPAV CHNPALPLDL QPVCASQEAA STFKALRTIA TDECELCINV ACTGC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |