Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ihh Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 3770.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_034674.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16147 |
Nom | Ihh Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996219
|
enQuireBio™
QP5480-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976219
|
enQuireBio™
QP5480-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956219
|
enQuireBio™
QP5480-100UG |
100 μg |
630.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986219
|
enQuireBio™
QP5480-500UG |
500 μg |
2320.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966219
|
enQuireBio™
QP5480-1MG |
1 mg |
3770.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_034674.2 | |
Ihh Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse Ihh induced alkaline phosphatase activity in CCL-226 cells (typical ED50 is ? 10 ug/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16147 | |
Research Use Only | |
Ihh | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIIGPGRVVG . SRRRPPRKL V. PLAYKQFS PN. VPEKTLG ASG. RYEGKI ARSS. ERFKE LTPNY. NPDI IFKDEE. NTG ADRLMTQRCK DRLNSLA. IS VMNQWPGV. K LRVTEGWDE. DGHHSEESLH . YEGRAVDIT T. SDRDRNKY GL. LARLAVE AGF. DWVYYE SKAH. VHCSV KSEHSAAAKT GG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |