Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 18 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 16173
Nom IL 18 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) Il18
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15930279
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12394-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15920279
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12394-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15910279
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12394-0.1MG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
16173
Research Use Only
Il18
Mouse
Untagged
The IL 18 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).
IL 18 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MNFGRLHCTT AVIRNINDQV LFVDKRQPVF EDMTDIDQSA SEPQTRLIIY MYKDSEVRGL AVTLSVKDSK MSTLSCKNKI ISFEEMDPPE NIDDIQSDLI FFQKRVPGHN KMEFESSLYE GHFLACQKED DAFKLILKKK DENGDKSVMF TLTNLHQS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.