Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 28B Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2860.00€
Spécification
Nom | IL 28B Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914938
|
enQuireBio™
QP10710-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15904938
|
enQuireBio™
QP10710-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15994928
|
enQuireBio™
QP10710-1MG |
1 mg |
2860.00€
1mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
IL 28B Protein | |
Untagged | |
Mouse | |
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |
Ifnl3 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DPVPRATRLP VEAKDCHIAQ FKSLSPKELQ AFKKAKGAIE KRLLEKDMRC SSHLISRAWD LKQLQVQERP KALQAEVALT LKVWENINDS ALTTILGQPL HTLSHIHSQL QTCTQLQATA EPKPPSRRLS RWLHRLQEAQ SKETPGCLED SVTSNLFQLL LRDLKCVASG DQCV | |
338374 |