Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL13 / ALRH Protein
Recombinant Protein
4325.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032381.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16163 |
Nom | IL13 / ALRH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915589
|
enQuireBio™
QP4168-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905589
|
enQuireBio™
QP4168-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_032381.1 | |
IL13 / ALRH Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16163 | |
Research Use Only | |
IL13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPVPRSVSLP LTLKELIEEL SNITQDQTPL CNGSMVWSVD LAAGGFCVAL DSLTNISNCN AIYRTQRILH GLCNRKAPTT VSSLPDTKIE VAHFITKLLS YTKQLFRHGP F | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |