missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL16 / Interleukin-16 Protein
Recombinant Protein
4155.00€ - 6815.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_034681.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16170 |
Nom | IL16 / Interleukin-16 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926169
|
enQuireBio™
QP5456-500UG |
500 μg |
4155.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916169
|
enQuireBio™
QP5456-1MG |
1 mg |
6815.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_034681.2 | |
IL16 / Interleukin-16 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse IL16 / Interleukin-16 induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse IL16 / Interleukin-16 concentrations greater than 5 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
16170 | |
Research Use Only | |
IL16 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHDLNSSTDS AASASAASDI SVESKEATVC TVTLEKTSAG LGFSLEGGKG SLHGDKPLTI NRIFKGDRTG EMVQPGDEIL QLAGTAVQGL TRFEAWNVIK ALPDGPVTIV IRRTSLQCKQ TTASADS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |