Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL17E Protein
A cDNA sequence encoding the IL17E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 140806 |
---|---|
Nom | IL17E Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Il25 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964978
|
enQuireBio™
QP10725-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954978
|
enQuireBio™
QP10725-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944978
|
enQuireBio™
QP10725-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
140806 | |
Research Use Only | |
Il25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VSLRIQEGCSHLPSCCPSKEQEPPEEWLKWSSASVSPPEPLSHTHHAESCRASKDGPLNSRAISPWSYELDRDLNRVPQDLYHARCLCPHCVSLQTGSHMDPLGNSVPLYHNQTVFYRRPCHGEEGTHRRYCLERRLYRVSLACVCVRPRVMA | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL17E Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The activity is determined by the dose-dependent production of IL-8 by human PBMCs and is 322-488ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
IL17E was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing no additives. |