Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL25 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | IL25 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL25 |
Activité biologique | Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936199
|
enQuireBio™
QP5467-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916199
|
enQuireBio™
QP5467-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996189
|
enQuireBio™
QP5467-100UG |
100 μg |
630.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926199
|
enQuireBio™
QP5467-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906199
|
enQuireBio™
QP5467-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL25 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
IL25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVSLRIQEGC SHLPSCCPSK EQEPPEEWLK WSSASVSPPE PLSHTHHAES CRASKDGPLN SRAISPWSYE LDRDLNRVPQ DLYHARCLCP HCVSLQTGSH MDPLGNSVPL YHNQTVFYRR PCHGEEGTHR RYCLERRLYR VSLACVCVRP RVMA | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |