Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IMPAD1 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPAD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 242291 |
---|---|
Nom | IMPAD1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Impad1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944998
|
enQuireBio™
QP10731-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934998
|
enQuireBio™
QP10731-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924998
|
enQuireBio™
QP10731-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
242291 | |
Research Use Only | |
Impad1 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPGRFSLFG LGSEPAAGEA EVASDGGTVD LREMLAVAVL AAERGGDEVR RVRESNVLHE KSKGKTREGA DDKMTSGDVL SNRKMFYLLK TAFPNVQINT EEHVDASDKE VIVWNRKIPE DILKEIAAPK EVPAESVTVW IDPLDATQEY TEDLRKYVTT MVCVAVNGKP VLGVIHKPFS EYTAWAMVDG GSNVKARSSY NEKTPKIIVS RSHAGMVKQV ALQTFGNQTS IIPAGGAGYK VLALLDVPDM TQEKADLYIH VTYIKKWDIC AGNAILKALG GHMTTLNGEE ISYTGSDGIE GGLLASIRMN HQALVRKLPD LEKSGHHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
IMPAD1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 5,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze Adenosine 3, 5-diphosphate per minute at pH 7.5 at 25C. | |
Mouse | |
His | |
IMPAD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |