Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KGF Protein
A cDNA sequence encoding the KGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Nom | KGF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965008
|
enQuireBio™
QP10734-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945008
|
enQuireBio™
QP10734-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955008
|
enQuireBio™
QP10734-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 20mM Phosphate buffer pH 8 and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCNDMSPEQT ATSVNCSSPE RHTRSYDYME GGDIRVRRLF CRTQWYLRID KRGKVKGTQE MKNSYNIMEI RTVAVGIVAI KGVESEYYLA MNKEGKLYAK KECNEDCNFK ELILENHYNT YASAKWTHSG GEMFVALNQK GIPVKGKKTK KEQKTAHFLP MAIT | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |