Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KIM-1 / TIM1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) KIM-1 / TIM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001160103.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 171283 |
Nom | KIM-1 / TIM1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16096991
|
enQuireBio™
QP8888-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017001
|
enQuireBio™
QP8888-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16007001
|
enQuireBio™
QP8888-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16027001
|
enQuireBio™
QP8888-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16037001
|
enQuireBio™
QP8888-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16047001
|
enQuireBio™
QP8888-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001160103.1 | |
KIM-1 / TIM1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
171283 | |
Research Use Only | |
Havcr1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YVEVKGVVGH PVTLPCTYST YRGITTTCWG RGQCPSSACQ NTLIWTNGHR VTYQKSSRYN LKGHISEGDV SLTIENSVES DSGLYCCRVE IPGWFNDQKV TFSLQVKPEI PTRPPTRPTT TRPTATGRPT TISTRSTHVP TSIRVSTSTP PTSTHTWTHK PEPTTFCPHE TTAEVTGIPS HTPTDWNGTV TSSGDTWSNH TEAIPPGKPQ KNPTKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |