Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Leptin Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1305.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032519.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16846 |
Nom | Leptin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956109
|
enQuireBio™
QP5429-200UG |
200 μg |
107.00€
200µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936109
|
enQuireBio™
QP5429-1000UG |
1 mg |
252.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966109
|
enQuireBio™
QP5429-5MG |
5 mg |
725.00€
5mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946109
|
enQuireBio™
QP5429-10MG |
10 mg |
1305.00€
10mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_032519.1 | |
Leptin Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPIQKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSAKQRVTGL DFIPGLHPIL SLSKMDQTLA VYQQVLTSLP SQNVLQIAND LENLRDLLHL LAFSKSCSLP QTSGLQKPES LDGVLEASLY STEVVALSRL QGSLQDILQQ LDVSPEC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
16846 | |
Research Use Only | |
LEP | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |