Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LRPAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LRPAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | LRPAP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930909
|
enQuireBio™
QP12586-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920909
|
enQuireBio™
QP12586-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910909
|
enQuireBio™
QP12586-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LRPAP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
LRPAP1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQPIAGHG GKYSREKNEP EMAAKRESGE EFRMEKLNQL WEKAKRLHLS PVRLAELHSD LKIQERDELN WKKLKVEGLD KDGEKEAKLI HNLNVILARY GLDGRKDAQM VHSNALNEDT QDELGDPRLE KLWHKAKTSG KFSSEELDKL WREFLHYKEK IQEYNVLLDT LSRAEEGYEN LLSPSDMAHI KSDTLISKHS ELKDRLRSIN QGLDRLRKVS HQGYGSTTEF EEPRVIDLWD LAQSANFTEK ELESFREELK HFEAKIEKHN HYQKQLEISH QKLKHVESIG DPEHISRNKE KYVLLEEKTK ELGYKVKKHL QDLSSRVSRA RHNEL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |