Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LXN Protein
A cDNA sequence encoding the LXN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | LXN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970949
|
enQuireBio™
QP12599-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960949
|
enQuireBio™
QP12599-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950949
|
enQuireBio™
QP12599-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LXN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
LXN protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffer Saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEIPPTH YAASRAASVA ENCINYQQGT PHKLFLVQTV QQASKEDIPG RGHKYHLKFS VEEIIQKQVT VNCTAEVLYP QMGQGSAPEV NFTFEGEIGK NPDEEDNTFY QSLMSLKRPL EAQDIPDNFG NVSPQMKPVQ HLAWVACGYV MWQNSTEDTW YKMLKIQTVK QVQRNDDFIE LDYTILLHDI ASQEIIPWQM QVLWHPQYGT KVKHNSRLPK EGQAE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |