Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lysyl oxidase homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lysyl oxidase homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_034859.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16949 |
Nom | Lysyl oxidase homolog 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16072420
|
enQuireBio™
QP6316-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16012430
|
enQuireBio™
QP6316-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16082420
|
enQuireBio™
QP6316-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16002430
|
enQuireBio™
QP6316-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16022430
|
enQuireBio™
QP6316-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16092420
|
enQuireBio™
QP6316-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_034859.2 | |
Lysyl oxidase homolog 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16949 | |
Research Use Only | |
Loxl1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RQAPSLPLPG RVGSDTVRGQ TRHPFGFGQV PDNWREVAVG DSTGMARART SVSQQRHGGS ASSSVSASAF ATTYRQPSPY PQQFPYPQAP FVNQYENYDP ASRTYEQGYV YYRGAGGGMG AGAAAVASAG VIYPFQPRAR YEDYGGGGGE EQPEYPAQGF YPAPERPYVP QPQPQPQPQP QPQPQPSDGL DRRYSHSLYN EGTPGFEQAY PDPSTDVSQA PAGAGGTYGG AGDPRLGWYP PYAANVPPEA YVPPRAVEPQ PPFRVLEPPY LPVRSSDAPS QGGERNGAQQ GRLSVGSVYR PNQNGRGLPD LVPDPNYVQA STYVQRAHLY SLRCAAEEKC LASTAYAPEA TDYDLRVLLR FPQRVKNQGT ADFLPNRPRH TWEWHSCHQH YHSMDEFSHY DLLDASTGKK VAEGHKASFC LEDSTCDFGN LKRYACTSHT QGLSPGCYDT YNADIDCQWI DITDVQPGNY ILKVHVNPKY IVLESDFTNN VVRCNIHYTG RYVSTTNCKI VQS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |