Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LYVE1 Protein
A cDNA sequence encoding the LYVE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | LYVE1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940989
|
enQuireBio™
QP12610-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920989
|
enQuireBio™
QP12610-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930989
|
enQuireBio™
QP12610-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LYVE1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
LYVE1 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MLQHTSLVLL LASIWTTRHP VQGADLVQDL SISTCRIMGV ALVGRNKNPQ MNFTEANEAC KMLGLTLASR DQVESAQKSG FETCSYGWVG EQFSVIPRIF SNPRCGKNGK GVLIWNAPSS QKFKAYCHNS SDTWVNSCIP EIVTTFYPVL DTQTPATEFS VSSSAYLASS PDSTTPVSAT TRAPPLTSMA RKTKKICITE VYTEPITMAT ETEAFVASGA AFKNEAAGFG GVPTALLVLA LLFFGAAAVL AVCYVKRYVK AFPFTTKNQQ KEMIETKVVK EEKADDVNAN EESKKTIKNP EEAKSPPKTT VRCLEAEV | |
Greater than 95.0% as determined by:(a)Analysis by RP-HPLC. (b)Analysis by SDS-PAGE. |