missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 1

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP7347-ec-1mg

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16008370

  • 3375.00€ / 1mg
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001128599.1
Major urinary protein 1
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
100038948
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Mup6
Recombinant Protein
E. coli
MKMLLLLCLG LTLVCVHAEE ASSTGRNFNV EKINGEWHTI ILASDKREKI EDNGNFRLFL EQIHVLENSL VLKFHTVRDE ECSELSMVAD KTEKAGEYSV TYDGFNTFTI PKTDYDNFLM AHLINEKDGE TFQLMGLYGR EPDLSSDIKE RFAQLCEEHG ILRENIIDLS NANRCLQARE
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions