Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MESDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the MESDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 67943 |
---|---|
Nom | MESDC2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Mesd |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941209
|
enQuireBio™
QP12681-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931209
|
enQuireBio™
QP12681-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921209
|
enQuireBio™
QP12681-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
67943 | |
Research Use Only | |
Mesd | |
Mouse | |
His | |
MESDC2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
MESDC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSADTPGEA TPPPRKKKDI RDYNDADMAR LLEQWEKDDD IEEGDLPEHK RPSAPIDFSK LDPGKPESIL KMTKKGKTLM MFVTVSGNPT EKETEEITSL WQGSLFNANY DVQRFIVGSD RAIFMLRDGS YAWEIKDFLV SQDRCAEVTL EGQMYPGKGG GSKEKNKTKP EKAKKKEGDP KPRASKEDNR AGSRREDL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |