Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Midkine Protein
A cDNA sequence encoding the Midkine was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Midkine Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10-100 ng/ml corresponding to a specific activity of 10,000-100,000IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945168
|
enQuireBio™
QP10786-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935168
|
enQuireBio™
QP10786-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925168
|
enQuireBio™
QP10786-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Midkine Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VAKKKEKVKK GSECSEWTWG PCTPSSKDCG MGFREGTCGA QTQRVHCKVP CNWKKEFGAD CKYKFESWGA CDGSTGTKAR QGTLKKARYN AQCQETIRVT KPCTSKTKSK TKAKKGKGKD | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10-100 ng/ml corresponding to a specific activity of 10,000-100,000IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |