Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | XP_006513356.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 17123 |
Nom | Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16080191
|
enQuireBio™
QP7689-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16000201
|
enQuireBio™
QP7689-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16090191
|
enQuireBio™
QP7689-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16010201
|
enQuireBio™
QP7689-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16020201
|
enQuireBio™
QP7689-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16030201
|
enQuireBio™
QP7689-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
XP_006513356.1 | |
Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17123 | |
Research Use Only | |
Madcam1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSFQVNPPES EVAVAMGTSL QITCSMSCDE GVARVHWRGL DTSLGSVQTL PGSSILSVRG MLSDTGTPVC VGSCGSRSFQ HSVKILVYAF PDQLVVSPEF LVPGQDQVVS CTAHNIWPAD PNSLSFALLL GEQRLEGAQA LEPEQEEEIQ EAEGTPLFRM TQRWRLPSLG TPAPPALHCQ VTMQLPKLVL THRKEIPVLQ SQTSPKPPNT TSAEPYILTS SSTAEAVSTG LNITTLPSAP PYPKLSPRTL SSEGPCRPKI HQDLEAGWEL LCEASCGPGV TVRWTLAPGD LATYHKREAG AQAWLSVLPP GPMVEGWFQC RQDPGGEVTN LYVPGQVTPN SSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |