Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NNMT Protein
A cDNA sequence encoding the NNMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 18113 |
---|---|
Nom | NNMT Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Nnmt |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961779
|
enQuireBio™
QP12862-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951779
|
enQuireBio™
QP12862-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941779
|
enQuireBio™
QP12862-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
18113 | |
Research Use Only | |
Nnmt | |
Mouse | |
His | |
NNMT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
NNMT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMESGFT SKDTYLSHFN PRDYLEKYYS FGSRHCAENE ILRHLLKNLF KIFCLGAVKG ELLIDIGSGP TIYQLLSACE SFTEIIVSDY TDQNLWELQK WLKKEPGAFD WSPVVTYVCD LEGNRMKGPE KEEKLRRAIK QVLKCDVTQS QPLGGVSLPP ADCLLSTLCL DAACPDLPAY RTALRNLGSL LKPGGFLVMV DALKSSYYMI GEQKFSSLPL GWETVRDAVE EAGYTIEQFE VISQNYSSTT SNNEGLFSLV GRKPGRSE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |