Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NUCB2 Protein
A cDNA sequence encoding the NUCB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | NUCB2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981879
|
enQuireBio™
QP12896-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971879
|
enQuireBio™
QP12896-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961879
|
enQuireBio™
QP12896-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NUCB2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVPIDVDKTK VHNTEPVENA RIEPPDTGLY YDEYLKQVIE VLETDPHFRE KLQKADIEEI RSGRLSQELD LVSHKVRTRL DELKRQEVGR LRMLIKAKLD ALQDTGMNHH LLLKQFEHLN HQNPNTFESR DLDMLIKAAT ADLEQYDRTR HEEFKKYEMMKEHERREYLK TLSEEKRKEE ESKFEEMKRK HEDHPKVNHP GSKDQLKEVW EETDGLDPND FDPKTFFKLH DVNNDGFLDE QELEALFTRE LEKVYNPQNA EDDMIEMEEE RLRMREHVMS EIDNNKDRLV TLEEFLRATE KKEFLEPDSW ETLDQQQLFT EDELKEYESI IAIQENELKKRAEELQKQKE DLQRQHDHLE AQKQEYHQAV QHLEQKKLQQ GIAPSGPAGE LKFEPHT | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |