Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Oncomodulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Oncomodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_149028.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 18261 |
Nom | Oncomodulin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16043360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16023360
|
enQuireBio™
QP6444-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_149028.2 | |
Oncomodulin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18261 | |
Research Use Only | |
Ocm | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SITDILSADD IAAALQECQD PDTFEPQKFF QTSGLSKMSA SQLKDIFQFI DNDQSGYLDE DELKYFLQRF QSDARELTES ETKSLMDAAD NDGDGKIGAD EFQEMVHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |