Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Osteocalcin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Osteocalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_031567.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 12096 |
Nom | Osteocalcin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927229
|
enQuireBio™
QP5716-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947229
|
enQuireBio™
QP5716-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937229
|
enQuireBio™
QP5716-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957229
|
enQuireBio™
QP5716-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967229
|
enQuireBio™
QP5716-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977229
|
enQuireBio™
QP5716-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_031567.1 | |
Osteocalcin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12096 | |
Research Use Only | |
Bglap | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YLGASVPSPD PLEPTREQCE LNPACDELSD QYGLKTAYKR IYGITI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |