Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PDGF-B Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 5220.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_035187.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 18591 |
Nom | PDGF-B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936189
|
enQuireBio™
QP5465-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916189
|
enQuireBio™
QP5465-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906189
|
enQuireBio™
QP5465-100UG |
100 μg |
690.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946189
|
enQuireBio™
QP5465-500UG |
500 μg |
3190.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926189
|
enQuireBio™
QP5465-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_035187.2 | |
PDGF-B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 2 ng/ml of Mouse PDGF-B. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, pH 3.0 |
18591 | |
Research Use Only | |
PDGFB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLGSLAAAE PAVIAECKTR TEVFQISRNL IDRTNANFLV WPPCVEVQRC SGCCNNRNVQ CRASQVQMRP VQVRKIEIVR KKPIFKKATV TLEDHLACKC ETIVTPRPVT | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |