Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PDGFA Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 5220.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032834.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 18590 |
Nom | PDGFA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916179
|
enQuireBio™
QP5462-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996169
|
enQuireBio™
QP5462-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986169
|
enQuireBio™
QP5462-100UG |
100 μg |
690.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926179
|
enQuireBio™
QP5462-500UG |
500 μg |
3190.00€
500µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906179
|
enQuireBio™
QP5462-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_032834.1 | |
PDGFA Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 10 ng/ml of Mouse PDGFA (activity of at least 1.0 x 10^5 units/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
18590 | |
Research Use Only | |
PDGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATSNLN PDHREEETGR RRESGKNRKR KRLKPT | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |