missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PIN1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 23988 |
---|---|
Nom | PIN1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Pin1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935268
|
enQuireBio™
QP10819-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915268
|
enQuireBio™
QP10819-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925268
|
enQuireBio™
QP10819-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
23988 | |
Research Use Only | |
Pin1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADEEKL PPGWEKRMSR SSGRVYYFNH ITNASQWERP SGGSTVGGSS KNGQGEPAKV RCSHLLVKHS QSRRPSSWRQ EKITRSKEEA LELINGYIQK IKSGEEDFES LASQFSDCSS AKARGDLGPF SRGQMQKPFE DASFALRTGE MSGPVFTDSG IHIILRTE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
PIN1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 1,200 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmole of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris-HCl pH 8.0 using chymotrypsin. | |
Mouse | |
His | |
PIN1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |