Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RSPO1 Protein
A cDNA sequence encoding the RSPO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 192199 |
---|---|
Nom | RSPO1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Rspo1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963339
|
enQuireBio™
QP13365-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953339
|
enQuireBio™
QP13365-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943339
|
enQuireBio™
QP13365-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
192199 | |
Research Use Only | |
Rspo1 | |
Mouse | |
His | |
RSPO1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
RSPO1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSRGIKGK RQRRISAEGS QACAKGCELC SEVNGCLKCS PKLFILLERN DIRQVGVCLP SCPPGYFDAR NPDMNKCIKC KIEHCEACFS HNFCTKCQEG LYLHKGRCYP ACPEGSTAAN STMECGSPAQ CEMSEWSPWG PCSKKRKLCG FRKGSEERTR RVLHAPGGDH TTCSDTKETR KCTVRRTPCP EGQKRRKGGQ GRRENANRHP ARKNSKEPGS NSRRHKGQQQ PQPGTTGPLT SVGPTWAQHH HHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |