Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A15 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | S100A15 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15913419
|
enQuireBio™
QP13390-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993409
|
enQuireBio™
QP13390-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15903419
|
enQuireBio™
QP13390-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
S100A15 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
The S100A15 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPDTPV EDSLFQIIHC FHHYAAREGD KETLSLEELK ALLLDSVPRF MDTLGRRQPY YITELFRAAD KNKDNQICFD EFLYILGKLV KDYHLQFHRQ LCAHYCTEHS LY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |