missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse S100B Protein

Code produit. 18212791 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
100 μg
Conditionnement:
0.50mg
100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18212791

Marque: Novus Biologicals™ NBP253070100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-92 of Mouse S100B The Recombinant Mouse S100B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse S100B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol
Identification génétique (Entrez) 6285
Poids moléculaire 10.7kDa
Nom Mouse S100B Protein
Méthode de purification >95%, by PAGE
Quantité 100 μg
Immunogène MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDEDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Alias de gène beta (neural), NEF, S100, S100 beta, S100 calcium binding protein B, S100 calcium-binding protein B, S100 calcium-binding protein, beta (neural), S-100 calcium-binding protein, beta chain, 10protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100beta
Symbole de gène(s) S100B
Type de produit Recombinant Protein
Conjugué Unconjugated
Réactivité croisée Mouse
Recombinant Recombinant
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis