Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINE2 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINE2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SERPINE2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943659
|
enQuireBio™
QP13466-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923659
|
enQuireBio™
QP13466-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933659
|
enQuireBio™
QP13466-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SERPINE2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SERPINE2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SQFNSLSLEE LGSNTGIQVF NQIIKSRPHE NVVVSPHGIA SILGMLQLGA DGKTKKQLST VMRYNVNGVG KVLKKINKAI VSKKNKDIVT VANAVFLRNG FKMEVPFAVR NKDVFQCEVQ NVNFQDPASA SESINFWVKN ETRGMIDNLL SPNLIDGALT RLVLVNAVYF KGLWKSRFQP ESTKKRTFVA GDGKSYQVPM LAQLSVFRSG STRTPNGLWY NFIELPYHGE SISMLIALPT ESSTPLSAII PHITTKTIDS WMNTMVPKRM QLVLPKFTAV AQTDLKEPLK ALGITEMFEP SKANFTKITR SESLHVSHIL QKAKIEVSED GTKASAATTA ILIARSSPPW FIVDRPFLFS IRHNPTGAIL FLGQVNKPLE HHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |