missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SERPINF2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973659
|
enQuireBio™
QP13467-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953659
|
enQuireBio™
QP13467-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963659
|
enQuireBio™
QP13467-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SERPINF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SERPINF2 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VDLPGQQPVS EQAQQKLPLP ALFKLDNQDF GDHATLKRSP GHCKSVPTAE ETRRLAQAMM AFTTDLFSLV AQTSTSSNLV LSPLSVALAL SHLALGAQNQ TLHSLHRVLH MNTGSCLPHL LSHFYQNLGP GTIRLAARIY LQKGFPIKDD FLEQSERLFG AKPVKLTGKQ EEDLANINQW VKEATEGKIE DFLSELPDST VLLLLNAIHF HGFWRTKFDP SLTQKDFFHL DERFTVSVDM MHAVSYPLRW FLLEQPEIQV AHFPFKNNMS FVVVMPTYFE WNVSEVLANL TWDTLYHPSL QERPTKVWLP KLHLQQQLDL VATLSQLGLQ ELFQGPDLRG ISEQNLVVSS VQHQSTMELS EAGVEAAAAT SVAMNRMSLS SFTVNRPFLF FIMEDTIGVP LFVGSVRNPN PSALPQLQEQ RDSPDNRLIG QNDKADFHGG KTFGPDLKLA PRMEEDYPQF SSPKHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |