Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SNCG Protein
A cDNA sequence encoding the SNCG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | SNCG Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963889
|
enQuireBio™
QP13537-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983889
|
enQuireBio™
QP13537-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973889
|
enQuireBio™
QP13537-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SNCG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SNCG protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVFKKG FSIAKEGVVG AVEKTKQGVT EAAEKTKEGV MYVGTKTKEN VVQSVTSVAE KTKEQANAVS AVVSSVNTV ANKTVEEAEN IVVTTGVVRK EDLEPPAQDQ EAKEQEENEE AKSGED | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |