Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SOD2 Protein
A cDNA sequence encoding the SOD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SOD2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15933969
|
enQuireBio™
QP13558-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923969
|
enQuireBio™
QP13558-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15913969
|
enQuireBio™
QP13558-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SOD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SOD2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKHSLPDL PYDYGALEPH INAQIMQLHH SKHHAAYVNN LNATEEKYHE ALAKGDVTTQ VALQPALKFN GGGHINHTIF WTNLSPKGGG EPKGELLEAI KRDFGSFEKF KEKLTAVSVG VQGSGWGWLG FNKEQGRLQI AACSNQDPLQ GTTGLIPLLG IDVWEHAYYL QYKNVRPDYL KAIWNVINWE NVTERYTACK K | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |