Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Survivin / BIRC5 / API4 Protein Code produit.: 15977249
enQuireBio™ Recombinant Mouse Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Code produit. p-7152321
10 μg, 10µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15977249
Marque: enQuireBio™ QP5720ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001012273.1
Identification génétique (Entrez) 11799
Nom Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) BIRC5
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MGAPALPQIW QLYLKNYRIA TFKNWPFLED CACTPERMAE AGFIHCPTEN EPDLAQCFFC FKELEGWEPD DNPIEEHRKH SPGCAFLTVK KQMEELTVSE FLKLDRQRAK NKIAKETNNK QKEFEETAKT TRQSIEQLAA
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Mouse Survivin / BIRC5 / API4 Protein >