Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TGM2 Protein
A cDNA sequence encoding the TGM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | TGM2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974539
|
enQuireBio™
QP13737-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964539
|
enQuireBio™
QP13737-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954539
|
enQuireBio™
QP13737-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TGM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
TGM2 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEELLL ERCDLEIQAN GRDHHTADLC QEKLVLRRGQ RFRLTLYFEG RGYEASVDSL TFGAVTGPDPSEEAGTKARF SLSDNVEEGS WSASVLDQQD NVLSLQLCTP ANAPIGLYRL SLEASTGYQG SSFVLGHFIL LYNAWCPADD VYLDSEEERR EYVLTQQGFI YQGSVKFIKS VPWNFGQFED GILDTCLMLL DMNPKFLKNR SRDCSRRSSP IYVGRVVSAM VNCNDDQGVL LGRWDNNYGD GISPMAWIGS VDILRRWKEH GCQQVKYGQC WVFAAVACTV LRCLGIPTRV VTNYNSAHDQ NSNLLIEYFR NEFGELESNK SEMIWNFHCW VESWMTRPDL QPGYEGWQAI DPTPQEKSEG TYCCGPVSVR AIKEGDLSTK YDAPFVFAEV NADVVDWIRQ EDGSVLKSIN RSLVVGQKIS TKSVGRDDRE DITHTYKYPE GSPEEREVFT KANHLNKLAE KEETGVAMRI RVGDSMSMGN DFDVFAHIGN DTSETRECRL LLCARTVSYN GVLGPECGTE DINLTLDPYS ENSIPLRILY EKYSGCLTES NLIKVRGLLI EPAANSYLLA ERDLYLENPE IKIRVLGEPK QNRKLVAEVS LKNPLSDPLY DCIFTVEGAG LTKEQKSVEV SDPVPAGDLV KARVDLFPTD IGLHKLVVNF QCDKLKSVKG YRNVIIGPA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |