Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | Thrombospondin-1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | Thbs1 |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16015830
|
enQuireBio™
QP6785-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16035830
|
enQuireBio™
QP6785-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16025830
|
enQuireBio™
QP6785-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16045830
|
enQuireBio™
QP6785-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16055830
|
enQuireBio™
QP6785-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16065830
|
enQuireBio™
QP6785-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Thrombospondin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Thbs1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NRIPESGGDN GVFDIFELIG GARRGPGRRL VKGQDLSSPA FRIENANLIP AVPDDKFQDL LDAVWADKGF IFLASLRQMK KTRGTLLAVE RKDNTGQIFS VVSNGKAGTL DLSLSLPGKQ QVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCDKMESAE LDVPIQSIFT RDLASVARLR VAKGDVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTNV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGLSCDELS SMVLELKGLR TIVTTLQDSI RKVTEENREL VSELKRPPLC FHNGVQYKNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |