missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse UCHL1 Protein
A cDNA sequence encoding the UCHL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | UCHL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 70 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that hydrolysis 1.0 pmole of ubiquitin-AMC per minute at pH 7.5, at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915528
|
enQuireBio™
QP10904-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995518
|
enQuireBio™
QP10904-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905528
|
enQuireBio™
QP10904-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UCHL1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQLKPME INPEMLNKVL AKLGVAGQWR FADVLGLEEE TLGSVPSPAC ALLLLFPLTA QHENFRKKQI EELKGQEVSP KVYFMKQTIG NSCGTIGLIH AVANNQDKLE FEDGSVLKQF LSETEKLSPE DRAKCFEKNE AIQAAHDSVA QEGQCRVDDK VNFHFILFNN VDGHLYELDG RMPFPVNHGA SSEDSLLQDA AKVCREFTER EQGEVRFSAV ALCKAA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 70 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that hydrolysis 1.0 pmole of ubiquitin-AMC per minute at pH 7.5, at 37C. | |
Mouse | |
His | |
UCHL1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |